Documenti fondamentali
GF23356100
Quartz - fused
sheet, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm, condition polished both sides
Sinonimo/i:
SI613121
Scegli un formato
1 EA
CHF 444.00
CHF 444.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 444.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
CHF 444.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 233-561-00
Misura
50 × 50 mm
Spessore
2.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)