Documenti fondamentali
GF16318087
Quartz - fused
sheet, thickness 0.50 mm, size 10 × 10 mm, condition polished both sides
Sinonimo/i:
SI613075
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 163-180-87
Misura
10 × 10 mm
Spessore
0.50 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)