GF26289939
Copper
mesh, 65x65mm, nominal aperture 0.2mm, thickness 0.004mm, wire diameter 0.0125mm, 118 wires/inch, open area 88%, electro-formed mesh
Sinonimo/i:
Copper, CU008720
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
mesh
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 262-899-39
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
Diametro
0.0125 mm , 118 wires/inch
Misura × apertura nominale × spess.
65x65 mm × 0.2 mm × 0.004 mm
P. eboll.
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2