Documenti fondamentali
Z154849
Sigma-Aldrich
Disposable aluminum dishes
crimped sides with finger-grip handle, dish diam. 43 mm, capacity 20 mL
Scegli un formato
1 PKG
CHF 34.00
CHF 34.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 34.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.71
CHF 34.00
Check Cart for Availability
Materiali
aluminum
circles
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
20 mL
Diam. piastra
43 mm
Descrizione generale
Smooth bottom. Use for weighing, dispensing, evaporation, or as a dust cover. Temp. limit: 1,250°F (676°C).
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)