Documenti
GF22277527
Zirconium
wire, 1.0 mm diameter, length 1 m, purity 99.2%
Sinonimo/i:
ZR005143
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Zr
Numero CAS:
Peso molecolare:
91.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141751
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.2%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 222-775-27
Resistività
40 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
1 m
Diametro
1.0 mm
P. eboll.
4377 °C (lit.)
Punto di fusione
1852 °C (lit.)
Densità
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zr]
InChI
1S/Zr
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N