Documenti fondamentali
GF20145305
Polyetherketone
(PEK), film, thickness 0.04 mm, size 100 × 100 mm
Sinonimo/i:
EK351040
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 201-453-05
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.04 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)