Documenti fondamentali
GF02481500
Polyetheretherketone
(PEEK), powder, mean particle size 80micron, weight 500 g
Sinonimo/i:
EK306010
Scegli un formato
1 EA
CHF 819.00
CHF 819.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 819.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 819.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 024-815-00
Peso
500 g
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)