Documenti fondamentali
GF19714642
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.15 mm diameter, length 10 m, temper as drawn
Sinonimo/i:
W 145351
Scegli un formato
1 EA
CHF 419.00
CHF 419.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 419.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 419.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 197-146-42
Lunghezza
10 m
Diametro
0.15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)