GF92625161
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, length 10 m, 0.025 mm diameter, temper annealed
Sinonimo/i:
W 055150
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 926-251-61
Lunghezza
10 m
Diametro
0.025 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3