GF19711559
Polytetrafluoroethylene Coated Glass Fabric
(PTFE 75 / GLASS 25), fabric, weight.m-2-300g, L 5 m, thickness 0.15 mm
Sinonimo/i:
FP313520
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
fabric
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 197-115-59
Lunghezza
5 m
Spessore
0.15 mm