Documenti fondamentali
GF19399090
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
rod, 500mm x 20mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI137936
Scegli un formato
1 EA
CHF 878.00
CHF 878.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 878.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 878.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 193-990-90
L × diam.
500 mm × 20 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)