Documenti fondamentali
GF61553022
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
rod, 200mm x 25mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI047920
Scegli un formato
1 EA
CHF 612.00
CHF 612.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 612.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 612.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 615-530-22
L × diam.
200 mm × 25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)