Documenti fondamentali
GF18659919
Iron silicide
powder, max. particle size 850 micron, weight 100 g, purity 99.999%
Sinonimo/i:
FE506020
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’220.00
CHF 1’220.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’220.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 1’220.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.999%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 186-599-19
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
850 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)