Documenti fondamentali
GF18233052
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
foil, 50 x 50mm, 0.125mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
PT020250
Scegli un formato
1 EA
CHF 2’540.00
CHF 2’540.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 2’540.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 2’540.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (temper - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 182-330-52
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)