349372
Platinum
foil, thickness 1.0 mm, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Platinum black, Platinum element
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
foil
Resistività
10.6 μΩ-cm, 20°C
Spessore
1.0 mm
P. eboll.
3827 °C (lit.)
Punto di fusione
1772 °C (lit.)
Densità
21.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Quantità
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
I clienti hanno visto anche
Articoli
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.