Documenti fondamentali
GF18004823
Tinned copper alloy, CuSn
100m wire, 0.25mm diameter, annealed, pure sn coated
Sinonimo/i:
CU205140
Scegli un formato
1 EA
CHF 245.00
CHF 245.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 245.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 245.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 180-048-23
L × diam.
100 m × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)