Documenti fondamentali
GF92851162
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
powder, 45micron max. particle size, 20g
Sinonimo/i:
AG066015
Scegli un formato
1 EA
CHF 295.00
CHF 295.00
Spedizione prevista il24 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 295.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 295.00
Spedizione prevista il24 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder (alloy pre-cursor)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 928-511-62
Peso
20 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)