Documenti fondamentali
GF17947323
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
100m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyimide insulation, hard
Sinonimo/i:
CU075820
Scegli un formato
1 EA
CHF 255.00
CHF 255.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 255.00
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
CHF 255.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
polyimide insulation
temper (hard)
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 179-473-23
Lunghezza
100 m
Diam. conduttore
0.025 mm
Spessore isolante
0.004 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)