Vai a
P0614
Pipettor Tri-/Clamp-ette
blue
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 44.70
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
CHF 44.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20162A
color
blue
General description
Conveniently holds 3 pipettors. An extension to the Clamp-ette family of pipetting aids. This innovative product clamps down securely to table tops or benches and holds most major brands of pipettors. The Tri-Clamp-ette provides the flexibility of housing expensive pipettors practically anywhere in the lab. A screw on each end of the product provides a safe hold with just a few easy turns. Available in blue, red, or purple.
Legal Information
Clamp-ette is a trademark of Heathrow Scientific
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HS1205751.09440ECCL2
color
blue
color
-
color
-
color
-
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20162A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120575
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Millipore
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)