Documenti
GF14336276
Brass
powder, Cu 70%/Zn 30%, max. particle size 100 micron, 2_kg, condition atomized
Sinonimo/i:
CU086011
About This Item
Codice UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 143-362-76
Dimens. max. particelle
100 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3