Z678449
Krytox® vacuum oil
grade, 1506
Scegli un formato
CHF 242.00
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 242.00
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Prodotti consigliati
PM
2160
Caratteristiche
grade 1506
Produttore/marchio commerciale
Du Pont
Numero di viscosità
(20 °C) (62 mm2/s)
Densità
1.88 g/mL at 20 °C
Descrizione generale
Krytox vacuum fluids are precisely distilled to provide low vapor pressures and give superior performance.
- Nonflammable
- Nonreactive
- Free from acetal groups
- Recyclable
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)