Documenti
GF14273063
Polyethylene - Low Density
(LDPE), rod, diam. 63.5 mm, L 200 mm, natural
Sinonimo/i:
ET317965
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 142-730-63
Lunghezza
200 mm
Diametro
63.5 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3