Documenti
GF35253569
Polyethylene - Low Density
(LDPE), rod, diam. 50.8 mm, L 200 mm, natural
Sinonimo/i:
ET317960
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 352-535-69
Lunghezza
200 mm
Diametro
50.8 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3