Documenti fondamentali
GF11863481
Molybdenum-rhenium alloy, Mo52.5Re47.5
foil, 50 x 50mm, 0.125mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
MO070240
Scegli un formato
1 EA
CHF 887.00
CHF 887.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 887.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 887.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 118-634-81
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)