Documenti fondamentali
GF09529768
Aluminum
powder, max. particle size 400 micron, weight 500 g, purity 99.5%
Sinonimo/i:
AL006010
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Al
Numero CAS:
Peso molecolare:
26.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141702
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.5%
Stato
powder
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 095-297-68
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Peso
500 g
Dimens. max. particelle
400 μm
P. ebollizione
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Aluminum powder, max. particle size 60 micron, weight 100 g, purity 99.9%
GF48562465
Aluminum
Aluminum powder, 25 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 99%
GF93825322
Aluminum
Aluminum powder, max. particle size 25 micron, weight 2000 g, purity 99%
GF29119877
Aluminum
Aluminum ReagentPlus®, beads, 5-15 mm, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
266523
Aluminum
Aluminum powder, max. particle size 15 micron, weight 100 g, purity 99%
GF41304899
Aluminum
Aluminum pellets, 3-8 mesh, ≥99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
326941
Aluminum