Documenti fondamentali
GF08606662
Quartz - fused
tube, outside diameter 3.0 mm, length 300 mm, wall thickness 0.9 mm
Sinonimo/i:
SI617041
About This Item
Codice UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 086-066-62
Lunghezza
300 mm
D.E.
3.0 mm
Spessore delle pareti
0.9 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)