Documenti fondamentali
GF04742489
Polyimide
(PI), sheet, thickness 1.5 mm, size 140 × 140 mm, grade cirlex cl
Sinonimo/i:
IM303120
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 047-424-89
Misura
140 × 140 mm
Spessore
1.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)