GF35742966
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 1.90mm, L 1000 mm, wall thickness 0.050 mm
Sinonimo/i:
IM307190
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 357-429-66
Lunghezza
1000 mm
Spessore delle pareti
0.050 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3