Documenti
GF04793711
Alumina
rod, 2.0 mm diameter, length 300 mm, purity 99%
Sinonimo/i:
AL607920
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 047-937-11
Lunghezza
300 mm
Diametro
2.0 mm