Documenti
GF03854549
Silicon carbide
monofilament, 0.1 mm diameter, length 10 m, core tungsten 0.01mm diameter
Sinonimo/i:
SI675930
About This Item
Codice UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Forma fisica
monofilament
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 038-545-49
Lunghezza
10 m
Diametro
0.1 mm