Documenti fondamentali
GF03836730
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.01 mm, L 2 m
Sinonimo/i:
FP301100
Scegli un formato
1 EA
CHF 706.00
CHF 706.00
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 706.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 706.00
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 038-367-30
Lunghezza
2 m
Spessore
0.01 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)