Documenti
GF03299946
Polyamide - Nylon 12
(PA 12), rod, diam. 60 mm, L 1000 mm
Sinonimo/i:
AM377960
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 032-999-46
Lunghezza
1000 mm
Diametro
60 mm