Documenti fondamentali
GF01534924
Alumina
sputtering target, thickness 6.35 mm, 50.8 mm diameter, purity 99.99%
Sinonimo/i:
AL609601
Scegli un formato
1 EA
CHF 544.00
CHF 544.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 544.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
CHF 544.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.99%
Stato
sputtering target
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 015-349-24
Diametro
50.8 mm
50.8 mm
Spessore
6.35 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)