Documenti fondamentali
GF01392050
Aluminum
powder, max. particle size 15 micron, weight 500 g, purity 99%
Sinonimo/i:
AL006038
Scegli un formato
1 EA
CHF 546.00
CHF 546.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 546.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Al
Numero CAS:
Peso molecolare:
26.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141702
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 546.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
powder
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 013-920-50
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Peso
500 g
Dimens. max. particelle
15 μm
P. ebollizione
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Aluminum powder, max. particle size 400 micron, weight 500 g, purity 99.5%
GF09529768
Aluminum
Aluminum powder, max. particle size 60 micron, weight 100 g, purity 99.9%
GF48562465
Aluminum
Aluminum powder, max. particle size 60 micron, weight 2000 g, purity 99.9%
GF29060018
Aluminum
Aluminium fine powder, stabilized about 2% fat
Supelco
1.01056
Aluminium
Aluminum powder, max. particle size 125 micron, weight 1000 g, purity 99.5%
GF23389454
Aluminum