Documenti fondamentali
F6312
Sigma-Aldrich
Fmoc-(S)-2-(4-pentenyl)Ala-OH
≥97%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
(S)-N-Fmoc-α-4-n-pentenylalanine, Fmoc-(S)-2-(4-pentenyl)alanine, Fmoc-(S)-2-amino-2-methyl-hept-6-enoic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 367.00
5 G
CHF 1’440.00
CHF 367.00
Spedizione prevista il10 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 367.00
5 G
CHF 1’440.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H25NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.26
CHF 367.00
Spedizione prevista il10 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Fmoc-(S)-2-(4-pentenyl)Ala-OH, ≥97%
Saggio
≥97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
<30 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N([C@](CCCC=C)(C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H25NO4/c1-3-4-9-14-23(2,21(25)26)24-22(27)28-15-20-18-12-7-5-10-16(18)17-11-6-8-13-19(17)20/h3,5-8,10-13,20H,1,4,9,14-15H2,2H3,(H,24,27)(H,25,26)/t23-/m0/s1
MRJFPZWLOJOINV-QHCPKHFHSA-N
Applicazioni
Fmoc-(S)-2-(4-pentenyl)Ala-OH is a Fmoc-protected amino acid that can be used to create peptide libraries.[1][2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Z-selective olefin metathesis on peptides: Investigation of side chain influence, preorganization, and guidelines in substrate selection.
O?Leary D J and Grubbs R H
Amino Acids, 5, S13-S13 null
Young-Woo Kim et al.
Nature protocols, 6(6), 761-771 (2011-06-04)
This protocol provides a detailed procedure for the preparation of stapled α-helical peptides, which have proven their potential as useful molecular probes and as next-generation therapeutics. Two crucial features of this protocol are (i) the construction of peptide substrates containing