F3606
3-Fluoroaniline
99%
Sinonimo/i:
1-Amino-3-fluorobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.542 (lit.)
P. eboll.
186 °C/756 mmHg (lit.)
Densità
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cccc(F)c1
InChI
1S/C6H6FN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
QZVQQUVWFIZUBQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)