180025
3-Bromoaniline
98%
Sinonimo/i:
(3-Bromophenyl)amine, (m-Bromophenyl)amine, 1-Amino-3-bromobenzene, 3-Amino-1-bromobenzene, 3-Bromobenzenamine, m-Aminobromobenzene, m-Bromoaniline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.625 (lit.)
P. eboll.
251 °C (lit.)
Punto di fusione
15-18 °C (lit.)
Densità
1.58 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
DHYHYLGCQVVLOQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>446.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 230 °C