270237
3,4-Difluoroaniline
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.513 (lit.)
P. eboll.
77 °C/7 mmHg (lit.)
Densità
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H5F2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
AXNUZKSSQHTNPZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup