Documenti fondamentali
F13355
Sigma-Aldrich
3-Fluorophenylacetonitrile
99%
Sinonimo/i:
3-Fluorobenzyl cyanide
About This Item
Formula condensata:
FC6H4CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.502 (lit.)
P. ebollizione
113-114 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H6FN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2
DEJPYROXSVVWIE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)