Documenti fondamentali
F10607
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methylbenzoic acid
95%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Punto di fusione
169-171 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1F)C(O)=O
InChI
1S/C8H7FO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
XUQCONCMPCVUDM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)