264296
2,4-Difluorobenzoic acid
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
188-190 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C7H4F2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
NJYBIFYEWYWYAN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3