Documenti
E45414
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-picolinate
99%
Sinonimo/i:
Ethyl pyridine-2-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.16
Beilstein:
122485
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.511 (lit.)
P. eboll.
240-241 °C (lit.)
Punto di fusione
2 °C (lit.)
Densità
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccccn1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-5-3-4-6-9-7/h3-6H,2H2,1H3
FQYYIPZPELSLDK-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Sodium hydride 60 % dispersion in mineral oil
Sigma-Aldrich
452912
Sodium hydride
Trietilammina ≥99%
Sigma-Aldrich
T0886
Trietilammina
Arnau Garau et al.
Talanta, 133, 120-126 (2014-12-02)
A simple and expedient flow-based assembly capitalizing on programmable flow is herein proposed for reliable determination of trace level concentrations of aluminum as a potential contaminant in dialysis concentrate solutions without any prior sample clean-up/preconcentration procedure. Using salicylaldehyde picolinoylhydrazone in