Documenti
E20705
Sigma-Aldrich
Ethyl cyclohexaneacetate
≥98%
Sinonimo/i:
Ethyl cyclohexylacetate
About This Item
Formula condensata:
C6H11CH2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
Beilstein:
2043392
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. eboll.
211-212 °C/766 mmHg (lit.)
Densità
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h9H,2-8H2,1H3
ZBDAMDWKXGTKBT-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup