Documenti fondamentali
DWKBWP1000PGRAD
Azlon Polypropylene Graduated Wide Neck Round Bottle with Write-On Panel
round translucent polypropylene bottle, screw cap, capacity 1000 mL
Sinonimo/i:
BWP1000PGRAD
About This Item
Codice UNSPSC:
41121818
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
round translucent polypropylene bottle
screw cap
wide-neck
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon BWP1000PGRAD
Capacità
1000 mL
Applicazioni
Ideal for a wide range of storage and preparation applications
Caratteristiche e vantaggi
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)