DWK986750
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate foamed PE lined PP cap
lips on vial transparent PET bottle, capacity (20), screw cap, case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
Sinonimo/i:
986750
Scegli un formato
CHF 282.00
Spedizione prevista il13 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 282.00
Spedizione prevista il13 aprile 2025
Prodotti consigliati
Materiali
foamed PE liner
lips on vial transparent PET bottle
white polypropylene cap
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 986750
Diam. bottiglia × Alt. &Times; Prof.
(27 mm) (61 mm) (387 mm)
Capacità
(20)
Raccordi
22-400 neck
22-400
Descrizione generale
- 20 mL size
- Made from Wheaton 180 low potassium borosilicate glass
- Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
- Dimensions (OD x H): 28 mm x 61 mm (with cap attached)
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)