Documenti fondamentali
DWK986720
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate foamed PE lined PP cap
lips on vial transparent high-density polyethylene bottle, capacity (20), screw cap, case of 1,000 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
Sinonimo/i:
986720
Scegli un formato
1000 EA
CHF 366.00
CHF 366.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 EA
CHF 366.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 366.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Materiali
foamed PE liner
lips on vial transparent high-density polyethylene bottle
white polypropylene cap
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
case of 1,000 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 986720
Diam. bottiglia × Alt. &Times; Prof.
(27 mm) (61 mm) (375 mm)
Capacità
(20)
Raccordi
22-400 neck
22-400
Descrizione generale
Glass Liquid Scintillation Vials with separately packs caps
  • 20 mL size
  • Made from Wheaton 180 low potassium borosilicate glass
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
  • Dimensions (OD x H): 28 mm x 61 mm (with cap attached)
Caratteristiche e vantaggi
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)