Documenti fondamentali
DWK261302106
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube capacity (18 mL), beaded rim, tube diam. (16 mm) , External Thread
Sinonimo/i:
261302106
Scegli un formato
100 EACH
CHF 96.80
CHF 96.80
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EACH
CHF 96.80
About This Item
Codice UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.17
CHF 96.80
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
sterile; autoclaved
Caratteristiche
graduations: no
Confezionamento
case of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 261302106
Capacità
(18 mL)
Diam. tubo
(16 mm) , External Thread
Descrizione generale
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)