Documenti fondamentali
DWK258521106
DURAN® Filter funnel
glass, flask volume (45 mL), porosity 1
Sinonimo/i:
258521106
Scegli un formato
1 EACH
CHF 50.40
CHF 50.40
Spedizione prevista il29 marzo 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
CHF 50.40
About This Item
Codice UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
Dimensione pori:
1 porosity
Diam. disco:
45 mm
Volume:
(45 mL)
Materiali:
glass
Produttore/marchio commerciale:
DURAN® 258521106
CHF 50.40
Spedizione prevista il29 marzo 2025
Materiali
glass
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 258521106
Diam. disco
45 mm
Volume
(45 mL)
Dimensione pori
1 porosity
Capacità
75 mL capacity
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)