Documenti fondamentali
DWK213113406
Duran® Crystallizing Dish
cylinder capacity 60 mL
Sinonimo/i:
213113406
Scegli un formato
10 EACH
CHF 98.50
CHF 98.50
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EACH
CHF 98.50
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
CHF 98.50
Check Cart for Availability
Descrizione
With Spout, With Print
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 213113406
Capacità del cilindro
60 mL
Applicazioni
heating and cooling baths, crystallization, disposal by evaporation and sand baths for microscale experiments
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)