437891
Dimethyl chlorophosphate
96%
Sinonimo/i:
Dimethyl phosphorochloridate
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.413 (lit.)
P. ebollizione
80 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COP(Cl)(=O)OC
InChI
1S/C2H6ClO3P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
NGFFLHMFSINFGB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?